4-Fluor-2-nitrobenzonitril
Lieferant: Apollo Scientific
PC7339-1G PC7339-250MG
APOSPC7339-1GEA 35.1 CHF
APOSPC7339-1G APOSPC7339-250MG
4-Fluor-2-nitrobenzonitril
4-Fluor-2-nitrobenzonitril
Formel: C₇H₃FN₂O₂
MW: 166.11 g/mol
Melting Pt: 69…71 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00277447
CAS-Nummer: 80517-21-1