6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7326-250MG PC7326-1G
APOSPC7326-250MGEA 26.2 CHF
APOSPC7326-250MG APOSPC7326-1G
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline 97%
6-Bromo-4-chloro-2-(trifluoromethyl)quinoline
Formel: C₁₀H₄BrClF₃N
MW: 310,51 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00153073
CAS-Nummer: 1701-28-6