2-Fluor-6-methoxybenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7323-1G
PC7323-5G
APOSPC7323-1GEA
184
CHF
APOSPC7323-1G
APOSPC7323-5G
2-Fluor-6-methoxybenzamid
2-Fluor-6-methoxybenzamid
Formel:
C₈H₈FNO₂ MW: 169,15 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00277474 CAS-Nummer: 529512-81-0 |