1-Amino-2,2,2-trifluorethan 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethylamine
PC7320-100G PC7320-25G PC7320-5G
APOSPC7320-100GEA 0 CHF
APOSPC7320-100G APOSPC7320-25G APOSPC7320-5G
1-Amino-2,2,2-trifluorethan 99%
1-Amino-2,2,2-trifluorethan
Formel: C₂H₄F₃N
MW: 99,06 g/mol
Siedepunkt: 36…38 °C
Dichte: 1.259 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: –16 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00008132
CAS-Nummer: 753-90-2
EINECS: 212-041-3
UN: 3286
ADR: 3+6.1+8,II