2,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7319-1G PC7319-5G PC7319-25G PC7319-100G
APOSPC7319-1GEA 69.8 CHF
APOSPC7319-1G APOSPC7319-5G APOSPC7319-25G APOSPC7319-100G
2,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2,5-Bis(trifluormethyl)benzaldehyd
Formel: C₉H₄F₆O
MW: 242,12 g/mol
Siedepunkt: 137 °C
Dichte: 1.468 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 69 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00674087
CAS-Nummer: 395-64-2