2,2,2-Trifluorethanol 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Trifluoro Ethanol, TFE
PC7310-1KG PC7310-2.5KG PC7310-250G
APOSPC7310-1KGEA 115 CHF
APOSPC7310-1KG APOSPC7310-2.5KG APOSPC7310-250G
2,2,2-Trifluorethanol 99%
2,2,2-Trifluorethanol
Formel: C₂H₃F₃O
MW: 100,04 g/mol
Siedepunkt: 74…75 °C
Melting Pt: –44 °C
Dichte: 1.373 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 29 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004672
CAS-Nummer: 75-89-8
EINECS: 200-913-6
UN: 1986
ADR: 3+6.1,III