2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,2,2-Trifluoroethanesulphonyl chloride, (2,2,2-Trifluoroethyl)sulphonyl chloride
PC7304-1G PC7304-10G PC7304-5G
APOSPC7304-1GEA 90.5 CHF
APOSPC7304-1G APOSPC7304-10G APOSPC7304-5G
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid 97%
2,2,2-Trifluorethansulfonylchlorid
Formel: C₂H₂ClF₃O₂S
MW: 182,55 g/mol
Siedepunkt: 140…141 °C
Dichte: 1.651 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 72 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00007458
CAS-Nummer: 1648-99-3
EINECS: 216-713-7
UN: 3265
ADR: 8,II