3-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7295-25G PC7295-5G
APOSPC7295-25GEA 38.3 CHF
APOSPC7295-25G APOSPC7295-5G
3-Brom-5-(trifluormethyl)benzoesäure 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formel: C₈H₄BrF₃O₂
MW: 269.02 g/mol
Melting Pt: 133…135 °C
Flash-Pt: >110 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03412186
CAS-Nummer: 328-67-6