1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7294-25G PC7294-5G
APOSPC7294-25GEA 646 CHF
APOSPC7294-25G APOSPC7294-5G
1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion 98%
1,1,1-Trifluor-5,5-dimethyl-2,4-hexandion
Formel: C₈H₁₁F₃O₂
Siedepunkt: 138…141 °C
Dichte: 1,129 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 41 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040841
CAS-Nummer: 22767-90-4
EINECS: 245-211-0
UN: 1224
ADR: 3,III