4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7293L-5G PC7293L-1G
APOSPC7293L-5GEA 193 CHF
APOSPC7293L-5G APOSPC7293L-1G
4,4,4-Trifluorocrotonamide 95%
4,4,4-Trifluorocrotonamide
Formel: C₄H₄F₃NO
Melting Pt: 147…150 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00190644
CAS-Nummer: 590-76-1