4,4,4-Trifluorbuttersäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7292-1G PC7292-25G PC7292-5G
APOSPC7292-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7292-1G APOSPC7292-25G APOSPC7292-5G
4,4,4-Trifluorbuttersäure 98%
4,4,4-Trifluorbuttersäure
Formel: C₄H₅F₃O₂
MW: 142,08 g/mol
Siedepunkt: 166…167 °C
Melting Pt: 25…32 °C
Flash-Pt: 96.1 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00077604
CAS-Nummer: 406-93-9
UN: 3261
ADR: 8,II