1-Brom-4,4,4-trifluorbutan 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7288-25G PC7288-5G PC7288-1G
APOSPC7288-25GEA 436 CHF
APOSPC7288-25G APOSPC7288-5G APOSPC7288-1G
1-Brom-4,4,4-trifluorbutan 98%
1-Bromo-4,4,4-trifluorobutane
Formel: C₄H₆BrF₃
MW: 190,99 g/mol
Siedepunkt: 103…105 °C
Dichte: 1.555 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066335
CAS-Nummer: 406-81-5