3,4,5-Trifluorbenzylbromid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 5-(Bromomethyl)-1,2,3-trifluorobenzene, α-Bromo-3,4,5-trifluorotoluene
PC7285V-25G PC7285V-5G PC7285V-100G
APOSPC7285V-25GEA 115 CHF
APOSPC7285V-25G APOSPC7285V-5G APOSPC7285V-100G
3,4,5-Trifluorbenzylbromid 98%
3,4,5-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
MW: 225.01 g/mol
Siedepunkt: 44…46 °C/1mmHg
Dichte: 1.689 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 65.6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083528
CAS-Nummer: 220141-72-0
UN: 3265
ADR: 8 II