2,4,6-Trifluorbenzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: α-Bromo-2,4,6-trifluorotoluene, 2-(Bromomethyl)-1,3,5-trifluorobenzene
PC7285T-10G PC7285T-1G PC7285T-5G PC7285T-250MG
APOSPC7285T-10GEA 332 CHF
APOSPC7285T-10G APOSPC7285T-1G APOSPC7285T-5G APOSPC7285T-250MG
2,4,6-Trifluorbenzylbromid 97%
2,4,6-Trifluorbenzylbromid
Formel: C₇H₄BrF₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061210
CAS-Nummer: 151411-98-2
UN: 3265
ADR: 8,III