2,4,6-Trifluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7285LF-10G PC7285LF-25G
APOSPC7285LF-10GEA 66.2 CHF
APOSPC7285LF-10G APOSPC7285LF-25G
2,4,6-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,4,6-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061207
CAS-Nummer: 118289-07-9