2,3,4-Trifluorbenzylalkohol 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7285L-25G PC7285L-5G
APOSPC7285L-25GEA 138 CHF
APOSPC7285L-25G APOSPC7285L-5G
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol 97%
2,3,4-Trifluorbenzylalkohol
Formel: C₇H₅F₃O
MW: 162,11 g/mol
Melting Pt: 29.6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083551
CAS-Nummer: 144284-24-2