3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7285K-1G PC7285K-5G
APOSPC7285K-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7285K-1G APOSPC7285K-5G
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid 97%
3,4,5-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
Siedepunkt: 173…174 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083526
CAS-Nummer: 177787-26-7
UN: 3265
ADR: 8,II