2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2,4,6-trifluorobenzoylchloride
PC7285H-5G PC7285H-25G PC7285H-100G
APOSPC7285H-5GEA 26.2 CHF
APOSPC7285H-5G APOSPC7285H-25G APOSPC7285H-100G
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid 98%
2,4,6-Trifluorbenzoylchlorid
Formel: C₇H₂ClF₃O
MW: 194.54 g/mol
Siedepunkt: 167…168 °C
Melting Pt: 41
Dichte: 1.499 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070810
CAS-Nummer: 79538-29-7
UN: 3265
ADR: 8 II