2,4,6-Trifluorbenzonitril 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7283R-100G PC7283R-25G PC7283R-5G
APOSPC7283R-100GEA 186 CHF
APOSPC7283R-100G APOSPC7283R-25G APOSPC7283R-5G
2,4,6-Trifluorbenzonitril 98%
2,4,6-Trifluorbenzonitril
Formel: C₇H₂F₃N
MW: 157,09 g/mol
Siedepunkt: 179 °C
Melting Pt: 55…63 °C
Flash-Pt: 92 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042399
CAS-Nummer: 96606-37-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III