2,4,5-Trifluorbenzoesäure 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7281Z-100G PC7281Z-250G PC7281Z-25G
APOSPC7281Z-100GEA 61 CHF
APOSPC7281Z-100G APOSPC7281Z-250G APOSPC7281Z-25G
2,4,5-Trifluorbenzoesäure 99%
2,4,5-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Melting Pt: 98…99 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013306
CAS-Nummer: 446-17-3