2,3,4-Trifluorbenzoesäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7281L-100G PC7281L-250G PC7281L-500G
APOSPC7281L-100GEA 68 CHF
APOSPC7281L-100G APOSPC7281L-250G APOSPC7281L-500G
2,3,4-Trifluorbenzoesäure
2,3,4-Trifluorobenzoic acid
Formel: C₇H₃F₃O₂
MW: 176,09 g/mol
Melting Pt: 140…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061232
CAS-Nummer: 61079-72-9