1,2,3-Trifluorbenzol
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
PC7269-100G
PC7269-25G
APOSPC7269-100GEA
94
CHF
APOSPC7269-100G
APOSPC7269-25G
1,2,3-Trifluorbenzol
1,2,3-Trifluorobenzene
Formel:
C₆H₃F₃ MW: 132,09 g/mol Siedepunkt: 94…95 °C Dichte: 1.28 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: –4 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00012013 CAS-Nummer: 1489-53-8 UN: 1993 ADR: 3,II |