3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Fluoro-4-(propylcarbamoyl)phenyl)boronic acid
PC7267-1G PC7267-5G
APOSPC7267-1GEA 269 CHF
APOSPC7267-1G APOSPC7267-5G
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-Fluor-4-(propylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₃BFNO₃
MW: 225.0300 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09258737
CAS-Nummer: 874289-15-3