3,4,5-Trifluorbenzamid
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7265Y-25G PC7265Y-5G PC7265Y-1G
APOSPC7265Y-25GEA 411 CHF
APOSPC7265Y-25G APOSPC7265Y-5G APOSPC7265Y-1G
3,4,5-Trifluorbenzamid
3,4,5-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Melting Pt: 144…148 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083524
CAS-Nummer: 78324-75-1