2,3,4-Trifluorbenzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7265T-1G PC7265T-25G PC7265T-5G
APOSPC7265T-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7265T-1G APOSPC7265T-25G APOSPC7265T-5G
2,3,4-Trifluorbenzamid 97%
2,3,4-Trifluorbenzamid
Formel: C₇H₄F₃NO
Melting Pt: 127…129 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061265
CAS-Nummer: 207919-09-3