3,4-Difluorbenzolsulfonamid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7245-1G
PC7245-5G
PC7245-25G
APOSPC7245-1GEA
26.2
CHF
APOSPC7245-1G
APOSPC7245-5G
APOSPC7245-25G
3,4-Difluorbenzolsulfonamid
3,4-Difluorbenzolsulfonamid
Formel:
C₆H₅F₂NO₂S Melting Pt: 89…93 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00728800 CAS-Nummer: 108966-71-8 |