7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-3-chinolincarbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Fluoroquinolonic acid, 7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxoquinoline-3-carboxylic acid
PC7236-100G PC7236-250G PC7236-25G
APOSPC7236-100GEA 33.2 CHF
APOSPC7236-100G APOSPC7236-250G APOSPC7236-25G
7-Chlor-1-cyclopropyl-6-fluor-4-oxo-1,4-dihydro-3-chinolincarbonsäure
7-Chloro-1-cyclopropyl-6-fluoro-4-oxo-1,4-dihydroquinoline-3-carboxylic acid
Formel: C₁₃H₉ClFNO₃
MW: 281,6669 g/mol
Melting Pt: 242…245 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792458
CAS-Nummer: 86393-33-1
EINECS: 405-050-0