4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7227-1G PC7227-5G
APOSPC7227-1GEA 61 CHF
APOSPC7227-1G APOSPC7227-5G
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
4-(5-Trifluoromethyl-2-pyridyloxy)benzenesulphonyl chloride
Formel: C₁₂H₇ClF₃NO₃S
MW: 337.697 g/mol
Melting Pt: 51…53 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07774162
CAS-Nummer: 874838-96-7
UN: 3261
ADR: 8 III