3-Amino-5-brom-2-fluorpyridin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
5-Bromo-2-fluoropyridin-3-amine
PC7207-5G
PC7207-10G
APOSPC7207-5GEA
172
CHF
APOSPC7207-5G
APOSPC7207-10G
3-Amino-5-brom-2-fluorpyridin
3-Amino-5-bromo-2-fluoropyridine
Formel:
C₅H₄BrFN₂ MW: 191,0011 g/mol Melting Pt: 75…80 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD06659524 CAS-Nummer: 884495-22-1 |