5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC7206-5G
APOSPC7206-5GEA 140 CHF
APOSPC7206-5G
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin 98%
5-Brom-2-chlor-3-fluorpyridin
Formel: C₅H₂BrClFN
MW: 210,43 g/mol
Melting Pt: 50…52 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD03411574
CAS-Nummer: 831203-13-5