2-Fluor-5-nitro-6-picolin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
6-Fluoro-2-methyl-3-nitropyridine, 2-Fluoro-6-methyl-5-nitropyridine
PC7203-10G
PC7203-25G
APOSPC7203-10GEA
92.5
CHF
APOSPC7203-10G
APOSPC7203-25G
2-Fluor-5-nitro-6-picolin 98%
2-Fluor-5-nitro-6-picolin
Formel:
C₆H₅FN₂O₂ MW: 156,12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03095071 CAS-Nummer: 18605-16-8 |