2',4',6'-Trifluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethanone, 2,4,6-Trifluoroacetophenone, 1-(2,4,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202K-5G PC7202K-100G PC7202K-25G
APOSPC7202K-5GEA 31.4 CHF
APOSPC7202K-5G APOSPC7202K-100G APOSPC7202K-25G
2',4',6'-Trifluoracetophenon 97%
2',4',6'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174.12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061194
CAS-Nummer: 51788-77-3