2',3',6'-Trifluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,6-Trifluorophenyl)ethan-1-one, 2,3,6-Trifluoroacetophenone
PC7202G-1G PC7202G-5G PC7202G-10G
APOSPC7202G-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7202G-1G APOSPC7202G-5G APOSPC7202G-10G
2',3',6'-Trifluoracetophenon 97%
2',3',6'-Trifluoracetophenon
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00070809
CAS-Nummer: 208173-22-2