2',3',4'-Trifluoracetophenon 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethanone, 1-(2,3,4-Trifluorophenyl)ethan-1-one
PC7202D-5G
PC7202D-1G
PC7202D-25G
APOSPC7202D-5GEA
29.7
CHF
APOSPC7202D-5G
APOSPC7202D-1G
APOSPC7202D-25G
2',3',4'-Trifluoracetophenon 98%
2',3',4'-Trifluoracetophenon
Formel:
C₈H₅F₃O MW: 174.12 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061231 CAS-Nummer: 243448-15-9 |