3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)butanenitrile
PC7178-25G
PC7178-5G
PC7178-1G
APOSPC7178-25GEA
1630
CHF
APOSPC7178-25G
APOSPC7178-5G
APOSPC7178-1G
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
3-Cyan-1-propylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₀H₁₈BNO₂ MW: 195,07 g/mol Siedepunkt: 85 °C/0.5mmHg Lager Temperatur: Gefrierschrank |
MDL Number:
MFCD09953480 CAS-Nummer: 238088-16-9 UN: 3276 ADR: 6.1,III |