3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (3-Cyano-5-fluorophenyl)boronic acid
PC7176-1G PC7176-5G
APOSPC7176-1GEA 57.5 CHF
APOSPC7176-1G APOSPC7176-5G
3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure 97%
3-Cyan-5-fluorphenylboronsäure
Formel: C₇H₅BFNO₂
MW: 164,9300 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09263608
CAS-Nummer: 304858-67-1