1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2,4-difluoroacetophenone, 5'-Bromo-2',4'-difluoroacetophenone
PC7171-1G PC7171-25G PC7171-5G
APOSPC7171-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7171-1G APOSPC7171-25G APOSPC7171-5G
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone 98%
1-(5-Bromo-2,4-difluorophenyl)ethanone
Formel: C₈H₅BrF₂O
MW: 235.0255 g/mol
Melting Pt: 31…32 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD13190613
CAS-Nummer: 864773-64-8