4-Fluorphenethylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Fluoro-4-(2-bromoethyl)benzene, 1-(2-bromoethyl)-4-fluorobenzene
PC7166-25G PC7166-5G PC7166-10G
APOSPC7166-25GEA 69.6 CHF
APOSPC7166-25G APOSPC7166-5G APOSPC7166-10G
4-Fluorphenethylbromid 97%
4-Fluorphenethylbromid
Formel: C₈H₈BrF
Siedepunkt: 100…104 °C/15mmHg
Dichte: 1.4498 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 93 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03844794
CAS-Nummer: 332-42-3