Trifluoressigsäure 99,9%, Biochemie-Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC7161-1KG PC7161-250G PC7161-5KG
APOSPC7161-1KGEA 94 CHF
APOSPC7161-1KG APOSPC7161-250G APOSPC7161-5KG
Trifluoressigsäure 99,9%, Biochemie-Qualität
Trifluoressigsäure
Suitable for protein sequence analysis.
Formel: C₂HF₃O₂
Siedepunkt: 72.4 °C
Melting Pt: –15.4 °C
Dichte: 1.489 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00004169
CAS-Nummer: 76-05-1
EINECS: 200-929-3
UN: 2699
ADR: 8,I