3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Bromo-2-fluoro-6-methylpyridine, 5-Bromo-2-fluoro-6-picoline
PC7144-1G PC7144-5G PC7144-25G
APOSPC7144-1GEA 26.2 CHF
APOSPC7144-1G APOSPC7144-5G APOSPC7144-25G
3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin 98%
3-Brom-6-fluor-2-methylpyridin
Formel: C₆H₅BrFN
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03095092
CAS-Nummer: 375368-83-5