3-Fluor-2,4-dimethoxyanilin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2,4-Dimethoxy-3-fluoroaniline
PC7135-1G PC7135-5G
APOSPC7135-1GEA 456 CHF
APOSPC7135-1G APOSPC7135-5G
3-Fluor-2,4-dimethoxyanilin 98%
3-Fluor-2,4-dimethoxyanilin
Formel: C₈H₁₀FNO₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09258660
CAS-Nummer: 195136-66-4