1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Trifluoroacetaldehyde ethyl hemiacetal, Trifluoroacetaldehydeethylhemiacetal
PC7120-100G
APOSPC7120-100GEA 0 CHF
APOSPC7120-100G
1-Ethoxy-2,2,2-trifluorethanol, technische Qualität
1-Ethoxy-2,2,2-trifluoroethanol
Formel: C₄H₇F₃O₂
MW: 144,09 g/mol
Siedepunkt: 104…105 °C/745mmHg
Dichte: 1.221 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 39 °C
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00000441
CAS-Nummer: 433-27-2
EINECS: 207-087-6
UN: 1989
ADR: 3,III