Ethyl-(2-fluorphenyl)acetat 99%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: Ethyl 2-fluorophenylacetate
PC7118-25G PC7118-5G
APOSPC7118-25GEA 141 CHF
APOSPC7118-25G APOSPC7118-5G
Ethyl-(2-fluorphenyl)acetat 99%
Ethyl-(2-fluorphenyl)acetat
Formel: C₁₀H₁₁FO₂
MW: 182,20 g/mol
Siedepunkt: 235 °C
Dichte: 1.101 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 85 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039343
CAS-Nummer: 584-74-7