5-Chlor-2-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
(5-Chloro-2-fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC7116-1G
PC7116-5G
PC7116-25G
APOSPC7116-1GEA
26.2
CHF
APOSPC7116-1G
APOSPC7116-5G
APOSPC7116-25G
5-Chlor-2-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid 97%
5-Chlor-2-fluorphenylhydrazin Hydrochlorid
Formel:
C₆H₇Cl₂FN₂ MW: 197,0376 g/mol Melting Pt: 205…208 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03094414 CAS-Nummer: 529512-80-9 |