Triethoxyfluorosilane 95%

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyms: Fluoro(triethoxy)silane

PC7097-25G PC7097-5G
APOSPC7097-25GEA 481 CHF
APOSPC7097-25G APOSPC7097-5G
Triethoxyfluorosilane 95%
Triethoxyfluorosilane
Formel: C₆H₁₅FO₃Si
MW: 182,27 g/mol
Siedepunkt: 134…135 °C
Dichte: 0.9 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 19 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236719
CAS-Nummer: 358-60-1
UN: 2924
ADR: 3+8,II

Order Now

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR