4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzoic acid
PC7092-1G
PC7092-5G
APOSPC7092-1GEA
80.1
CHF
APOSPC7092-1G
APOSPC7092-5G
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäurepinakolester 98%
4-Carboxy-3-fluorphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₆BFO₄ MW: 266,0732 g/mol Melting Pt: 289…295 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD09027284 CAS-Nummer: 867256-77-7 |