7-Bromo-5-fluoroindole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 7-Bromo-5-fluoro-1H-indole
PC7087-1G PC7087-250MG
APOSPC7087-1GEA 237 CHF
APOSPC7087-1G APOSPC7087-250MG
7-Bromo-5-fluoroindole 97%
7-Bromo-5-fluoroindole
Formel: C₈H₅BrFN
MW: 214,04 g/mol
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD04037875
CAS-Nummer: 408355-23-7