4'-Chlor-2'-fluor-5'-methylacetophenon
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone
PC7084-1G
PC7084-250MG
APOSPC7084-1GEA
68.1
CHF
APOSPC7084-1G
APOSPC7084-250MG
4'-Chlor-2'-fluor-5'-methylacetophenon
4'-Chlor-2'-fluor-5'-methylacetophenon
Formel:
C₉H₈ClFO MW: 186,6106 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236601 CAS-Nummer: 177211-26-6 |