3-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
3-(3-Fluorophenylcarbamoyl)benzeneboronic acid
PC7083-1G
PC7083-25G
PC7083-5G
APOSPC7083-1GEA
105
CHF
APOSPC7083-1G
APOSPC7083-25G
APOSPC7083-5G
3-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure 98%
3-(3-Fluorphenylcarbamoyl)phenylboronsäure
Formel:
C₁₃H₁₁BFNO₃ MW: 259,04 g/mol Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD09027207 CAS-Nummer: 874288-34-3 |