2-Ethoxy-4-fluor-1-nitrobenzol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC7082-1G
PC7082-5G
APOSPC7082-1GEA
26.2
CHF
APOSPC7082-1G
APOSPC7082-5G
2-Ethoxy-4-fluor-1-nitrobenzol 98%
2-Ethoxy-4-fluor-1-nitrobenzol
Formel:
C₈H₈FNO₃ MW: 185.1524 g/mol Melting Pt: 35…37 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115630 CAS-Nummer: 28987-44-2 |